Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
N° de catalogue DENE1011221
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1011221
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 5,0 mm, 30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Prix
SFr. 3.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    21,0 mm
  • Ø supérieur:
    27,0 mm
  • Ø trou:
    5,0 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    11