Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 4,0 mm, 30,0 mm, 31,0 mm, 24,0 mm
N° de catalogue DENE1011218
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spécifications
- Ø inférieur:31,0 mm
- Ø supérieur:24,0 mm
- Ø trou:4,0 mm
- Nb de places:1
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:28