Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 4,0 mm, 25,0 mm, 18,0 mm, 22,0 mm
N° de catalogue DENE1012217
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:18,0 mm
- Ø supérieur:22,0 mm
- Ø trou:4,0 mm
- Nb de places:2
- Hauteur:25,0 mm
- Seq:10