Stoppers, rubber, red, different sizes
2, 3,0 mm, 20,0 mm, 12,5 mm, 18,0 mm
N° de catalogue DENE1012214
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø inférieur:12,5 mm
- Ø supérieur:18,0 mm
- Ø trou:3,0 mm
- Nb de places:2
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:05