Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 3,0 mm, 20,0 mm, 79,0 mm, 14,5 mm
N° de catalogue DENE1011210
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:79,0 mm
- Ø supérieur:14,5 mm
- Ø trou:3,0 mm
- Nb de places:1
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:39