Hermetic Tamper Evident Buckets, Rectangular
Rectangular bucket with plastic handle, 286×198 mm (top), 255×168 mm (base), blanc, 5 L, 149 mm
N° de catalogue LAMA1107
Fournisseur: LAMAPLAST
Aller à
Product Details & Documents
Robust PP bucket with ergonomic handle. It features pressure lid with opening-off seal.
- Rectangular shape
- Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
- Especially suitable in cosmetic, pharma, paint or dye industries
- Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Documents
TDS Hermetic Tamper Evident Buckets, Rectangular
Fiche technique
Spécifications
- Capacité:5 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Rectangular bucket with plastic handle, 286×198 mm (top), 255×168 mm (base)
- Hauteur:149 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..