Square Buckets
Square Buckets
Square bucket with metal handle, blanc, 20 L, 320×315×320 mm
N° de catalogue LAMA1137
Fournisseur:   LAMAPLAST
Square Buckets
N° de catalogue LAMA1137
Fournisseur:  LAMAPLAST
Square Buckets
Square Buckets
Square bucket with metal handle, blanc, 20 L, 320×315×320 mm
Prix
SFr. 72.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Spécifications
  • Capacité:
    20 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Square bucket with metal handle
  • Dimensions:
    320×315×320 mm
  • Seq:
    02