Plateaux
Rectangulaires, 450 ml, - mm, 110×160×39 mm
N° de catalogue 216-1564
Fournisseur: Novelis
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium.
- Sans huile
- Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
- Ø ext.:- mm
- Capacité:450 ml
- Désignation:Rectangulaires
- Seq:06
- l×p×h:110×160×39 mm