VWR®, Pipettes Pasteur
Non bouché, pointe scellée, cassable, 2 ml, 270 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
En verre sodocalcique, à usage unique.
- Non stérile
- Processus de fabrication automatisé pour assurer l'homogénéité de toute la production
- Ouverture supérieure avec récession pour insertion de boules de coton
- Diamètre extérieur du corps supérieur : 7,1 mm, épaisseur de la paroi : 0,53 mm, Ø extérieur du tube : 1,50 mm
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Documentation produit
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
Plus
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Déclaration de conformité
Spécifications
- Capacité:2 ml
- Désignation:Non bouché, pointe scellée, cassable
- Longueur:270 mm
- Seq:007