Filling cannulae
Filling cannulae, G 18, 150 mm
N° de catalogue MURRM718/08
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Informations de commande: Different sizes and gauges are available.
Documents
MURRM714^06_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Jauge:G 18
- Désignation:Filling cannulae
- Longueur:150 mm
- Seq:019