Filling cannulae
Filling cannulae, G 18, 100 mm
N° de catalogue MURRM718/06
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
: Different sizes and gauges are available.
Spécifications
- Jauge:G 18
- Désignation:Filling cannulae
- Longueur:100 mm
- Seq:014