Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 76 mm
N° de catalogue MURRM714/05
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Informations de commande: Different sizes and gauges are available.
Documents
MURRM714^06_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Jauge:G 14
- Désignation:Filling cannulae
- Longueur:76 mm