Filling cannulae
Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 150 mm
N° de catalogue MURRM712/08
Fournisseur:   MURRAY S
Filling cannulae
N° de catalogue MURRM712/08
Fournisseur:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 150 mm
Prix
104.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Ordering information: Different sizes and gauges are available.
Documents
Spécifications
  • Jauge:
    G 12
  • Désignation:
    Filling cannulae
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    016