Filling cannulae
Filling cannulae, G 12, 100 mm
N° de catalogue MURRM712/06
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
: Different sizes and gauges are available.
Spécifications
- Jauge:G 12
- Désignation:Filling cannulae
- Longueur:100 mm
- Seq:011