Microscopes inversés, Primo Vert
Inverted microscope, Binocular, 4× φ0, 10× φ1, 20× φ2 (LWD)
N° de catalogue ZEIS4912060003000
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
Le Primo Vert est destiné à l'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche en culture cellulaire.
- Fonction On/Off automatique, contraste de phase universel réglable
- Stabilité mécanique et optique à long terme
- Design moderne et attractif
Le Primo Vert iLED à fluorescence avec un canal d'éclairage GFP (protéine fluorescente verte) unique, ainsi que le Primo Vert HDcam avec caméra intégrée pour connexion HD sans fil à un iPad.
: Deux autres versions sont disponibles, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.
Spécifications
- Grossissement:4× φ0, 10× φ1, 20× φ2 (LWD)
- Désignation:Inverted microscope
- Seq:03
- Type:Binocular
- Cat. No.:ZEIS4912060003000
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Éclairage:Halogen − LED in option
- Condenseur:0,3
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Platine:200×239 mm
- Tourelle:4 positions
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS41551018000002-position filter slider for filters (d = 45 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 72.20 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101102000Microscope stand (only) with binocular ergotube, transmitted-light illumination with 6 V, 30 W halogen bulb, metal stage insert (D = 110 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2145Microscope stand with binocular tubeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 2 444.35 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101806000Glissière à contraste de phase à deux positionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 139.65 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1504Guide-objet (108×72 mm) à commande à droiteConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 779.95 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101305000Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 76.95 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101306000Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 76.95 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101308000Attachable stage enlargement plate, 2×66 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 156.75 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101307000Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 76.95 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101700000LD condenser 0,4 (WD = 55 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 432.25 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101813000Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 18.05 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2146Microscope stand with binocular phototubeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 2 981.10 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155001804000Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 49.40 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101301000Metal stage insert (D = 110 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 101.65 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101200001Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulbConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 164.35 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101304000Mounting frame for microtiter plates, 96 positionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 209.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101302000Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 86.45 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4155101701000LD condenser, 0,3 (WD = 72 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 189.05 SFr.