Microscopes inversés, Primo Vert
Microscope inversé, Binoculaire, 4×, 10× φ0, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
Catalog # 630-2151
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Le Primo Vert est destiné à l'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche en culture cellulaire.
- Fonction On/Off automatique, contraste de phase universel réglable
- Stabilité mécanique et optique à long terme
- Design moderne et attractif
Le Primo Vert iLED à fluorescence avec un canal d'éclairage GFP (protéine fluorescente verte) unique, ainsi que le Primo Vert HDcam avec caméra intégrée pour connexion HD sans fil à un iPad.
Ordering information: Deux autres versions sont disponibles, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.
Specifications
- Grossissement:4×, 10× φ0, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
- Désignation:Microscope inversé
- Seq:04
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:630-2151
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Éclairage:Halogène − LED en option
- Condenseur:0,3 ou 0,4
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Platine:200×239 mm
- Tourelle:4 positions
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS41551018000002-position filter slider for filters (d = 45 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 72.20
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101102000Microscope stand (only) with binocular ergotube, transmitted-light illumination with 6 V, 30 W halogen bulb, metal stage insert (D = 110 mm)Log in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101806000Glissière à contraste de phase à deux positionsLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 139.65
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101305000Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 76.95
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101306000Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 76.95
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101308000Attachable stage enlargement plate, 2×66 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 156.75
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101307000Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 76.95
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101813000Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 18.05
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155001804000Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 49.40
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101200001Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulbLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 164.35
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101304000Mounting frame for microtiter plates, 96 positionsLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 209.00
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4155101302000Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 86.45
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice