Accessoires
Microscope stand with binocular phototube
N° de catalogue 630-2146
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Microscope stand with binocular phototube
- Seq:05
- Cat. No.:630-2146
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Type:Binoculaire
- Éclairage:Halogène 6V/30W
- Condenseur:-
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Mode d'observation:Contraste de phase
- Platine:200×239 mm avec insert en métal
- Tourelle:4 positions
- Modèle:Set 5
- Tête:Inclinaison de 45°
- Objectifs:-
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..