Récipient avec couvercle clipsable
30 ml, 34 mm, 41 mm
N° de catalogue KART2580
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
PS, clear, with translucent PE snap lid.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
KART2580_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:34 mm
- Capacité:30 ml
- Hauteur:41 mm
- Seq:01