Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Eyepieces for digital microscope, DM143

Eyepieces for digital microscope, DM143

Micrometer eyepiece, 20 mm, 100 divisions in 10 mm, 10×
N° de catalogue 630-2787
Fournisseur:   MOTIC
Eyepieces for digital microscope, DM143
N° de catalogue 630-2787
Fournisseur:  MOTIC
Eyepieces for digital microscope, DM143
Eyepieces for digital microscope, DM143

Micrometer eyepiece, 20 mm, 100 divisions in 10 mm, 10×

Prix
SFr. 95.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    10×
  • Désignation:
    Micrometer eyepiece, 20 mm, 100 divisions in 10 mm
  • Seq:
    05