Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 9,180, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Supplier: REAGECON
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer standard DIN 19266
- Précision du pH:-
- Valeur pH:9,180