Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 1,00 mm, 0,01 mm
Katalognr. HILG4017510
Anbieter:   HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Katalognr. HILG4017510
Anbieter:  HILGENBERG
Mark-tubes for x-ray analysis
Mark-tubes for x-ray analysis
80 mm, 1,00 mm, 0,01 mm
Preis
SFr. 512.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Technische Daten
  • Ø ext.:
    1,00 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,01 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    22