Microplaques, 96 puits
96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200, individually packed, 25 - 340 µl, 382 µl
N° de catalogue GREI655001-000
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue GREI655001-000
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS transparent, sans couvercle. Conçues pour les méthodologies ELISA, ces plaques sont disponibles avec des surfaces à couplage élevé offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) ou des surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non polaires et aux peptides (MICROLON® 200).
- Disponibles dans différents profils de puits : fond en U, en V, en F (standard), en F (cheminée) ou demi-surface
- Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Documents
Spécifications
- Désignation:96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200, individually packed
- Seq:04
- Volume réactionnel:25 - 340 µl
- Volume total:382 µl
- Cat. No.:GREI655001-000
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:382 µl
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact