Storage tubes, barcoded, Corning®
384× 2D barcoded storage tubes, square, without plug caps, 120 µl, noir, racked, do 100 µl
N° de catalogue 479-0973
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:racked
- Volume de travail recommandé:do 100 µl
- Capacité:120 µl
- Couleur:noir
- Désignation:384× 2D barcoded storage tubes, square, without plug caps
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0248Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesbleu-Connexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - SFr. 270.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0247384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per matorange384 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - SFr. 5’250.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0246384× storage tube plug cap for round tubeorangebulk packConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - SFr. 3’750.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0245Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesnaturel-Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 101.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0243Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capblancbulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 9.600 ST - SFr. 728.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0244Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matblanc96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 1’020.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-024296× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with coverorange96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 4’190.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-024196× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ringorangebulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - SFr. 3’490.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..