Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps, 1,3 ml, orange, bulk packed, do 1,1 ml
N° de catalogue 479-0970
Fournisseur:   Corning
Storage tubes, barcoded, Corning®
N° de catalogue 479-0970
Fournisseur:  Corning
Storage tubes, barcoded, Corning®
Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps, 1,3 ml, orange, bulk packed, do 1,1 ml
Prix
SFr. 1’580.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
  • Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
  • Barcode stability, laser-etched, not an attached label
  • Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Spécifications
  • Emballage:
    bulk packed
  • Volume de travail recommandé:
    do 1,1 ml
  • Capacité:
    1,3 ml
  • Couleur:
    orange
  • Désignation:
    96× 1D/2D barcoded storage tubes, with screw caps
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0248
    Empty racks with lids for 384 round or square storage tubes
    bleu
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 20 ST - SFr. 270.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0247
    384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat
    orange
    384 caps per mat
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 38.400 ST - SFr. 5’250.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0246
    384× storage tube plug cap for round tube
    orange
    bulk pack
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 38.400 ST - SFr. 3’750.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0245
    Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubes
    naturel
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 101.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0243
    Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap
    blanc
    bulk packed
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 9.600 ST - SFr. 728.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0244
    Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on mat
    blanc
    96 caps per mat
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4.800 ST - SFr. 1’020.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0242
    96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover
    orange
    96 caps per mat
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4.800 ST - SFr. 4’190.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 731-0241
    96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring
    orange
    bulk packed
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4.800 ST - SFr. 3’490.00