Microscopes inversés, AE 2000
Objectif plan-achromatique, 10×/0,25, 16,8 mm
Katalognr. 630-1369
Anbieter: MOTIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
- Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
- Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Technische Daten
- Grossissement:10×/0,25
- Désignation:Objectif plan-achromatique
- Seq:202
- Distance de travail:16,8 mm
- Cat. No.:630-1369
- Condenseur:0,30 N.A.
- Tourelle:4 positions
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 184.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 212.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 941.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis