Redox buffer solutions
Redox buffer, 220 mV, 7, 6×250 ml, 6
Codice catalogo METT51350062
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Vai a
Product Details & Documents
Redox buffer solutions are used for verification of all common redox sensors.
- Temperature dependent
- Used in quality assurance systems
A table on every bottle label indicates redox values at different temperatures and hence not used for calibration purposes.
Informazioni per l'ordine: Supplied with a quality inspection certificate.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMettler InLab® Sensors
Letteratura sul prodotto
sds_METT51350060
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Cdt:6
- Désignation:Redox buffer, 220 mV
- Info cdt:6×250 ml
- Valeur pH:7
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..