Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 250 mL
Fournisseur: Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
N° de catalogue METT51350072
Fournisseur: Mettler - Toledo
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems