Maintenance solutions for electrodes
Maintenance solutions for electrodes
Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
N° de catalogue METT51350102
Fournisseur:   Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
N° de catalogue METT51350102
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
Maintenance solutions for electrodes
Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 37.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Cleaning solution thiourea, 250 ml