pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
N° de catalogue METT51350016
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
N° de catalogue METT51350016
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
Numéro CAS:  
Prix
114.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Valeur pH:
    2,00
Spécifications