pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 10,00, 6
N° de catalogue METT51350024
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
N° de catalogue METT51350024
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 10,00, 6
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 114.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    6
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Valeur pH:
    10,00