pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 4,006, 250 mL
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Certifications: NIST traceable.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:NIST/DIN buffer solution
- Valeur pH:4,006
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..