Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
distributeur opus 10 ml Systme de recirculation du ractif, certificat de conformit, interface srie ou USB, complet avec tarauda ge A 45 mm, 3 adaptateurs filets (A 32, A 38 et S 40), 1 flexible daspiration avec crou-raccord, 1 unit de refoule 1 * 1 Pce
Référence 613-1595
Fournisseur:  HIRSCHMANN
distributeur opus 10 ml Systme de recirculation du ractif, certificat de conformit, interface srie ou USB, complet avec tarauda ge A 45 mm, 3 adaptateurs filets (A 32, A 38 et S 40), 1 flexible daspiration avec crou-raccord, 1 unit de refoule 1 * 1 Pce
Référence 613-1595
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Frequently Bought Together