Capillary tubes
150 mm, 0,90 mm, 0,72 mm
N° de catalogue HILG1415015
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Spécifications
- Ø ext.:0,90 mm
- Ø int.:0,72 mm
- Longueur:150 mm
- Seq:18