Laboratory jacks
200×230 mm, 60 kg, 7 kg, 70 - 260 mm, bleu
N° de catalogue JUCHVL02291/3
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Aller à
Product Details & Documents
Alliage d'aluminium, avec revêtement en résine époxy. Ces étapes de levage à commande manuelle assurent une stabilité élevée.
- Le revêtement en résine époxy spéciale s'assure que les surfaces sont extrêmement résistantes aux attaques chimiques et à d'autres facteurs environnementaux
- Les contrôles de qualité stricts exigés par la norme DIN EN ISO 9001:2000 garantissent une qualité de produit constante
- Fabriqué en Allemagne
Spécifications
- Portée statique maximale:60 kg
- Dimensions de la plaque:200×230 mm
- Hauteur de travail:70 - 260 mm
- Couleur:bleu
- Seq:06
- Portée dynamique maximale:7 kg