Adapters, sperical joints
Prise S 51 avec filetage acier M 48 × 1,5, Ø extérieur 36 × 2,4 mm, Ø intérieur 31,2 mm,
Catalog # JUCH20457.51
Supplier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Specifications
- Type:Prise S 51 avec filetage acier M 48 × 1,5, Ø extérieur 36 × 2,4 mm, Ø intérieur 31,2 mm