Retort rings
Retort rings
Ring without bosshead, 346 g, 180 mm
N° de catalogue JUCHVL04932
Retort rings
N° de catalogue JUCHVL04932
Retort rings
Ring without bosshead, 346 g, 180 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Spécifications
  • Ø ext.:
    180 mm
  • Désignation:
    Ring without bosshead, 346 g
  • Seq:
    06