Retort rings
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
N° de catalogue JUCHVL04930
Retort rings
N° de catalogue JUCHVL04930
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
Prix
SFr. 22.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Spécifications
  • Ø ext.:
    160 mm
  • Désignation:
    Ring without bosshead, 260 g
  • Seq:
    05