Réfractomètre manuel MASTER-10PT .La série MASTER-10 convient aux concentrations particulièrement faibles de Brix 10% ou moins, telles que le jus de tomate, les légumes, les soupes, les solutions de nettoyage et l'huile de coupe. La fonction de corre 1 * 1 Pce
N° de catalogue 635-0671
Fournisseur: Atago
Frequently Bought Together