dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml, 1
N° de catalogue 40053.
Fournisseur:   Biotium
dNTP mix
N° de catalogue 40053.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 299.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly purified mix of dNTPs (>99% by HPLC) in 0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5); each dNTP is at a concentration of 10 or 25 mm in the solution provided.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml