Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Product Details & Documents
SpeedExtractor E-916 / E-914.
- Extract 6 samples in 30 min and free up your time for other tasks
- Automated sealing reduces operator intervention and increases process safety
- Combine extract collection with evaporation, minimize solvent use and avoid costly consumable seals
The SpeedExtractor E-916 / E-914 is an automated instrument for parallel extraction of primarily organic compounds from a variety of solid or semi-solid matrices. Conventional methodologies (e.g. like Soxhlet extraction) are accelerated by using a solvent at elevated temperatures and pres-sures. The parallel concept of SpeedExtractor allows for simultaneous extraction of six samples in one run. A variety of different extract collection options with great synergy to the MultivaporTM and Syncore® Analyst for parallel evaporation and concentration maximizes productivity and streamlines the workflow.
: The SpeedExtractor E-916 / E-914 is delivered with a comprehensive starter kit consisting of tools, accessory and consumable items. Due to a variety of different collection options the collection vials need to be ordered separately.
Spécifications
- Désignation:E-914 for 4 positions, 120 ml, with 4-port mixer
- Seq:04
- Cat. No.:BUCH11514124
- Poids:90 kg
- Nombre d'échantillons:4
- L×P×H:670×500×725 mm
- Vol. max. de la cuvette d'extraction:120 ml
- Plage de température en fonctionnement:50 - 200 ± 3°C
- Consommation:1750 W
- Modèle:E-914
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BUCH051232Extraction cells, 120 ml for E-914Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 623.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix