Evaporating flasks | Avantor
Evaporating flasks
4000 ml, 24/40 NS, coated
N° de catalogue BUCH047992
Fournisseur:   BUCHI
Evaporating flasks
N° de catalogue BUCH047992
Fournisseur:  BUCHI
Evaporating flasks
Evaporating flasks
4000 ml, 24/40 NS, coated
Prix
SFr. 367.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    24/40 NS
  • Type:
    coated
  • Capacité:
    4000 ml
  • Seq:
    28
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..