Standard pH electrodes
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, Jonction unique, rechargeable, 0 - 14, 0...+100 °C, Verre, 12×110 mm, BNC, câble d'1 m + 2 prises de type banane pour ATC intégré (Pt1000), Usage général
CONSSP21T
: CONSORT
- Connexion:BNC, câble d'1 m + 2 prises de type banane pour ATC intégré (Pt1000)
- Ø×L:12×110 mm
- Pour:Usage général
- Type:Jonction unique, rechargeable
- Désignation:SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
- Matière:Verre
- Seq:04
- Température:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21T
- Modèle:SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable