ContactUsLinkComponent
Flacon microlitre total à capsuler, DN11, 0,9ml, 32 x 11,6mm, verre transparent, 1. classe hydrolytique, volume residu <1µL 1 * 100 Pce
Catalog # 548-1387
Supplier:  VWR Collection
Flacon microlitre total à capsuler, DN11, 0,9ml, 32 x 11,6mm, verre transparent, 1. classe hydrolytique, volume residu <1µL 1 * 100 Pce
Catalog # 548-1387
Supplier:  VWR Collection
Related Information
Frequently Bought Together