Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
500 - 100 µl, ≤±0,2 %, <1,5 %
Catalog # WITG5.371.101
Supplier:   witeg Labortechnik
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
Catalog # WITG5.371.101
Supplier:  witeg Labortechnik
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
500 - 100 µl, ≤±0,2 %, <1,5 %
Price
435.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
  • For single handed operation
  • Suitable for safe storage in a fridge
  • Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
Delivery information: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
Specifications
  • Volume:
    500 - 100 µl
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ≤±0,2 %
  • Imprécision:
    <1,5 %
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 661-3194
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 2500 ml, filetage GL 45
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 40.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 613-9192
    Clapet antiretour en verre borosilicaté avec revêtement plastique
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 41.40
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 613-9191
    Tube à chlorure de calcium en verre borosilicaté avec revêtement plastique
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 661-3192
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 1000 ml, filetage GL 45
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 20.50
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 215-1714
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 500 ml, filetage GL 32
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 16.20
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 215-1712
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 250 ml, filetage GL 32
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 15.70
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • WITG5.377.032
    Adaptateur de filetage en PP, A 32 / A 28
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 215-1710
    Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 32
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • WITG5.372.128
    Flacon (Minispensor) en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 28
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.30
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..