Microplaques, 96 puits
White, poly-D-lysine, lid with condensation rings, 25 - 340 µl, -, 392 µl
N° de catalogue GREI655944BE
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
PLAQUE 96P BLANC/µCL PLAT PDL COUV N-ST 1 * 20 Pce N° de catalogue392-0027
Le produit 392-0027 est un remplacement de GREI655944BE mais diffère en marque, emballage ou quantité.
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Documents
Spécifications
- Volume de travail recommandé:25 - 340 µl
- Stérile:-
- Désignation:White, poly-D-lysine, lid with condensation rings
- Seq:16
- Volume total:392 µl