Spore strips
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 30, 6 mm
N° de catalogue NAMSBS-108
Fournisseur:   CROSSTEX
Spore strips
N° de catalogue NAMSBS-108
Fournisseur:  CROSSTEX
Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 30, 6 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Largeur:
    6 mm
  • Désignation:
    Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam
  • Longueur:
    30
  • Seq:
    03