Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,05
- Valeur pH:12,00