D(-)-Sorbitol ≥98%
Flacon verre pour solides, 500 g
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 50-70-4 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 98-100° Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF Beilstein Reference: 1721899 Merck Reference: 14,8725 MDL No.: MFCD00004708
Synonymes: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- Numéro CAS:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:14,8725
- Point d'ébullition:295 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:98…100 °C
- Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-061-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g