Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Diacétyle ≥99%

Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue ABCRAB114334.0500
Inflammable
Toxique
Corrosif
Diacétyle ≥99%
N° de catalogue ABCRAB114334.0500
Fournisseur:  
Numéro CAS:  431-03-8
Diacétyle ≥99%
Diacétyle ≥99%

Flacon verre pour solides, 500 g

Numéro CAS:  431-03-8
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
2,3-Butanedione, 99% 1 * 500 g N° de catalogueA14217.36

 

Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756

Synonymes:  2,3-Butanedione
  • Numéro CAS:431-03-8
  • Formule:C₄H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00008756
  • Poids moléculaire:86.09 g/mol
  • Index Merck:14,2966
  • Point d'ébullition:87…88 °C
  • Point de fusion:–3 °C
  • Densité:0,983
  • Point d'éclair:10 °C (50 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-069-8
  • UN:2346
  • ADR:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g

Spécifications