Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Nitrométhane ≥98%

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue ABCRAB118236.0100
Inflammable
Irritant
Nitrométhane ≥98%
N° de catalogue ABCRAB118236.0100
Fournisseur:  
Numéro CAS:  75-52-5
Nitrométhane ≥98%
Nitrométhane ≥98%

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  75-52-5
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Nitromethane, 98% 1 * 100 g N° de catalogueA11806.22

Product A11806.22 is a replacement for ABCRAB118236.0100 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.

Product Details & Documents

Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400

  • Numéro CAS:75-52-5
  • Formule:CH₃NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00007400
  • Poids moléculaire:61.04 g/mol
  • Index Merck:14,6611
  • Point d'ébullition:101 °C
  • Point de fusion:–29 °C
  • Densité:1,130
  • Point d'éclair:35 °C (95 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.